missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NEM (N-éthylmaléimide)
Description
Thermo Scientific™ Pierce La N-éthylmaléimide (NEM) est un petit composé qui forme des liaisons thioéther stables et covalentes avec des sulfhydryles (par exemple, des cystéines réduites), leur permettant d’être bloquées de façon permanente pour empêcher la formation de liaisons disulfure.
Points clés :
- Forme des liaisons covalentes avec des groupes sulfhydryles à pH 6,5-7,5
- La réaction peut être surveillée en mesurant la diminution de l’absorption à 300 nm
Spécifications
Spécifications
| Réactivité chimique | Thiol |
| Contenu et stockage | Après le reçu, stockez à -20 °C. |
| Étiquette ou colorant | Groupe non réactif |
| Type d’étiquette | Groupes de blocage |
| Gamme de produit | Pierce |
| Groupement réactif | Maléimide |
| Séparateur | Moyen (10 à 30 Å) |
| Forme | Solide |
| Quantité | 25 g |
| Solubilité | Eau |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.