missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oncomine™ Essai pan-cancéreux sans cellules
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | • 1 x 16 μL Pan-Cancer cfTNA Panel 1 x 320 μL Bibliothèque cfDNA PCR Master Mix • 1 x 832 μL Tampon • à faible TE 1 x 8 μL Amorce de la bibliothèque cfDNA P1 • 1 x 8 μL Amorce de la bibliothèque cfDNA A/BC1 • 1 x 22 μL SuperScript• VILO MasterMix |
| Sample Type | ADN/ARN |
| For Use With (Equipment) | Système Ion GeneStudio S5 |
| Product Line | Oncomine |
| Product Type | Test |
| Quantity | 8 réactions |
| Sequencing Type | Séquençage ciblé basé sur l’Amplicon |
| Shipping Condition | Glace sèche |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.