missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Omnifit™ Colonnes en verre de remplacement EZ Benchmark
Description
Des colonnes de remplacement sont disponibles pour remplacer les colonnes brisées. La nature modulaire des colonnes de benchmark offre une flexibilité totale. Différentes tailles de colonnes peuvent être mélangées et assorties avec différents types d’embouts pour répondre à des exigences spécifiques.
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) | 15 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Gamme de produit | Omnifit |
| Type de colonne | Chromatographie |
| Matériau | Glass |
| Technique | LPLC |
Omnifit est une marque déposée de Diba Industries