missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Novex™ Pack d’accueil Tricine, 10-20%

Numéro de catalogue. EC6625C
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
15 puits
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Puits
EC6625C 15 puits
EC6625A 10 puits
EC6625B 12 puits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. EC6625C Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EC6625C

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

  • Réservoir à mini gels
  • Novex Gels protéiques 10-20% de tricine, 1,0 mm, 15 puits
  • Novex Tampon SDS Tricine (10X)
  • Novex Tampon d’échantillons SDS Tricine (2X)
  • NuPAGE Agent réducteur d’échantillon (10X)
  • Spectra Échelle protéique multicolore à faible plage

Le Pack d’accueil Novex Tricine fournit tous les gels, tampons et réactifs Tricine nécessaires Novex pour commencer à utiliser le Mini Gel Tank.

Le Pack d’accueil Novex Tricine fournit tous les gels, tampons et réactifs Tricine nécessaires Novex pour commencer à utiliser le Mini Gel Tank. Le Mini Gel Tank est compatible avec tous Invitrogen Novex les mini gels , NuPAGE, et Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut contenir jusqu’à deux gels par course. La conception unique du réservoir permet un chargement de gel côte à côte pratique et une meilleure visibilité lors de l’utilisation. Les temps d’exécution peuvent varier selon les conditions du tampon et les alimentations utilisées.

Le Novex pack d’accueil Tricine contient :
• Mini Gel Tank (A25977)
• Novex Tricine Mini Gels (2 boîtes, 20 gels)
• Novex Tricine SDS Running Buffer, 10X (LC1675)
• Novex Tampon d’échantillons Tricine SDS, 2X  (LC1676)
• NuPAGE Agent réducteur d’échantillon, 10X (NP0009)
Spectra •Multicolore Low Range Protein Ladder (26628)

À propos du Mini Gel Tank
Le Mini Gel Tank est compatible avec tous Invitrogen Novex les mini gels , NuPAGE, et Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut contenir jusqu’à deux gels par course. La conception unique du réservoir permet un chargement de gel côte à côte pratique et une meilleure visibilité lors de l’utilisation. Les temps d’exécution peuvent varier selon les conditions du tampon et les alimentations utilisées.

À propos Novex Gels tricine Les
Novex gels tricine permettent la séparation des protéines et peptides de faible poids moléculaire. Le système Tricine est une modification du système tampon discontinu tris-glycine développé par Schaegger et von Jagow spécifiquement pour les peptides et les protéines de faible poids moléculaire. Dans ce système, la tricine remplace la glycine dans le tampon courant, ce qui permet un empilement et un dé-empilage plus efficaces des protéines de faible poids moléculaire et une résolution plus élevée des peptides plus petits.

Transfert
Pour le transfert de protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser Novex le tampon de transfert Tris-Glycine (LC3675) pour le transfert humide traditionnel à l’aide du module Mini Blot (B1000). Alternativement, un transfert rapide semi-sec peut être effectué à l’aide du Invitrogen Power Blotter ou un transfert sec rapide à l’aide du iBlot dispositif de transfert de gel 2 (IB21001).

Spécifications

Pourcentage de gel 10 à 20%
Dimensions du gel Mini
Épaisseur du gel 1.0 mm
Type de gel Tricine
Plage de séparation 2,5 à 200 kDa
Puits 15 puits
Quantité 1 Kit Pk de bienvenue
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
Gamme de produit Novex
À utiliser avec (équipement) Réservoir à mini gels