missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N6-Benzoyladénosine hydrate 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B30935G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B30935G 5 g
B30931G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B30935G Fournisseur TCI America Code fournisseur B30935G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4546-55-8
Formule moléculaire C17H17N5O5
Poids moléculaire (g/mol) 371.35
Numéro MDL MFCD00056988
Clé InChI NZDWTKFDAUOODA-UCQOUBKUNA-N
PubChem CID 11728391
Nom de l’IUPAC N-{9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-9H-purine-6-yl}benzamide
SOURIRES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12

Spécifications

Nom ou substance chimique N6-Benzoyladenosine Hydrate
Point de fusion 153 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 371.35
Pourcentage de pureté ≥96,0% (HPLC,T)
Niveau Not Available
Forme physique Poudre cristalline