missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Fluorobenzènesulfonimide 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F03355G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F03355G 5 g
F033525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F03355G Fournisseur TCI America Code fournisseur F03355G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 133745-75-2
Formule moléculaire C12H10FNO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 315.333
Numéro MDL MFCD00144885
Clé InChI RLKHFSNWQCZBDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-fluorobenzenesulfonimide, nfsi, n-fluoro-n-phenylsulfonyl benzenesulfonamide, n-fluorodibenzenesulfonimide, n-fluorobenzensulfonimide, n-fluorobenzenesulphonimide, accufluor nfsi, n-fluorodi benzenesulfonyl amine, bis phenylsulfonyl fluoroamine, n-fluorobis phenylsulfonyl amine
PubChem CID 588007
Nom de l’IUPAC N-(benzènesulfonyl)-N-fluorobenzènesulfonamide
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(F)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2

Spécifications

Nom ou substance chimique N-Fluorobenzenesulfonimide [Fluorinating Reagent]
Point de fusion 115 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 315.33
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline