missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(2-hydroxyphényl)thiourée, 97%

Numéro de catalogue. AAL1051906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAL1051906 5 g
AAL1051903 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAL1051906 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L1051906
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 1520-26-9 | C7H8N2OS | 168,214 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1520-26-9
Formule moléculaire C7H8N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 168.214
Numéro MDL MFCD00041159
Clé InChI VYBCFZXLXJUFPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-hydroxyphenyl thiourea, 2-hydroxyphenyl thiourea, 2-hydroxy-phenyl-thiourea, 2-aminothioxomethyl amino phenol, o-hydroxyphenylthiourea, acmc-20ant0, thiourea, hydroxyphenyl, 1-o-hydroxyphenyl thiourea, n-2-hydroxyphenyl thiourea, thiourea, 2-hydroxyphenyl
PubChem CID 3003569
Nom de l’IUPAC (2-hydroxyphényl)thiourée
SOURIRES C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)O

Spécifications

Nom ou substance chimique N-(2-Hydroxyphenyl)thiourea
Point de fusion ∽158 °C (décomposition)
Odeur Inodore
Quantité 5 g
Beilstein 1102479
Poids de formule 168.22
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H302
Hazard Statement GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
Precautionary Statement P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
EINECSNumber 000-000-0
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche