missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tamis moléculaires, 4A, billes -8+12 (environ 2 mm)

Numéro de catalogue. AAL0545430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAL0545430 250 g
AAL054540B 1000 g
AAL054540I 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAL0545430 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L0545430

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440,42 g/mol

Les tamis moléculaires, 4 Å , sont utilisés pour absorber des molécules aussi grosses que le butane. Il est utilisé pour la séparation du gaz naturel, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des alcènes. Il est utilisé dans le raffinage et la purification des liquides et des gaz. Il est également utilisé pour le séchage et la purification de l’air, des gaz inertes et des solvants. Il est activement impliqué dans l’élimination du méthanol, du dioxyde de carbone et de l’ammoniac des flux de fluides. Il joue un rôle essentiel pour éliminer les ions métaux lourds présents dans l’eau. Il est aussi utilisé comme agent formant du savon et comme auxiliaire de détergent. Il a été considéré comme un agent asséchant polyvalent dans les milieux polaires et non polaires.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 70955-01-0
Formule moléculaire C20H25FN2O8
Poids moléculaire (g/mol) 440.42
Numéro MDL MFCD00131613
Clé InChI FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
Nom de l’IUPAC (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acétamido-3-(3-fluorophényl)propanoyl]amino]-5-méthoxy-4-méthoxycarbonyl-3-méthyl-5-acide oxopentanoïque
SOURIRES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique Molecular sieves, 4A
Nom Remarque Des perles de 1 à 2 mm (0,04 à 0,08 po)
Sensibilité Hygroscopique
Quantité 250 g
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau froide, l’eau chaude, le méthanol, l’éther diéthylique, le n-octanol et l’acétone.
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante; Conserver sous argon

RUO – Usage réservé à la recherche