missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Papier test d’humidité

Numéro de catalogue. 09928056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
90 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique)
09928056 90 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 09928056 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 5401090E
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Papier test d’humidité à utiliser lors du séchage des échantillons lors de l’évaluation de l’humidité

  • Utilisé lors du séchage des échantillons lors de l’évaluation de l’humidité
  • Température maximale recommandée - 550 °C

Spécifications

Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) À utiliser lors du séchage des échantillons lors de l’évaluation de l’humidité
Niveau Papier test d’humidité
Diamètre (métrique) 90 mm