missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyl 5-Bromo-2-méthyl-3-nitrobenzoate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M28455G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M28455G 5 g
M28451G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M28455G Fournisseur TCI America Code fournisseur M28455G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 220514-28-3
Formule moléculaire C9H8BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 274.07
Numéro MDL MFCD07781280
Clé InChI UPBDNPCJIJAMPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-Bromo-2-methyl-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester
PubChem CID 24727998
Nom de l’IUPAC méthyle 5-bromo-2-méthyl-3-nitrobenzoate
SOURIRES COC(=O)C1=CC(Br)=CC(=C1C)[N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl 5-Bromo-2-methyl-3-nitrobenzoate
Point de fusion 53 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 274.07
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline