Learn More
Thermo Scientific™ Maxima Mélanges maîtres qPCR de la sonde
Description
Maxima Les mélanges de maître qPCR à sonde sont des solutions prêtes à l’emploi, optimisées pour la PCR quantitative en temps réel. Les mélanges maîtres incluent Maxima l’ADN polymérase à chaud Taq et les dNTP dans un tampon PCR optimisé. Seuls les gabarits et les apprêts doivent être ajoutés.
Maxima La polymérase à l’ADN Hot Start Taq combinée à un tampon optimisé assure la spécificité et la sensibilité à la PCR. La dUTP est incluse dans le mélange pour un contrôle optionnel de la contamination par transfert à l’aide de l’ADN glycosylase de l’uracile (UDG). L’utilisation des Maxima mélanges maîtres QPCR de la sonde en PCR en temps réel assure une quantification reproductible, sensible et spécifique des modèles génomiques, plasmidiques, viraux et d’ADNc.
Maxima Les mélanges maîtres de sonde qPCR sont compatibles avec la plupart des cycleurs thermiques en temps réel.
Faits saillants
- Spécificité - Maxima La polymérase à base chaude Taq de l’ADN et le tampon optimisé éliminent l’amplification non spécifique et la formation des dimères amorces
- Sensibilité - détecte les cibles à faible nombre de copies
- Large plage linéaire – quantification précise sur 9 ordres de grandeur
- Reproductibilité et commodité - mixage maître 2X prêt à l’emploi
Spécifications
Spécifications
| Nb de réactions | 4 000 réactions |
| Volume | 4 X 12.5mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.