missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Tampon d’élution totale de l’ARN
Description
Ce tampon d’élution est inclus dans le kit d’isolation de l’ARN total MagMAX-96 (Cat. Non. AM1830) et le kit d’isolation de l’ARN viral MagMAX-96 (AM1836). Il est disponible ici pour achat séparé.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Entreposez le produit à température ambiante. |
| Gamme de produit | MagMAX |
| Quantité | 10 mL |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.