missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied BioSystems™ MagMAX™ Trousse d’isolement de l’ADNg de la salive

Numéro de catalogue. A39059
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
No. of Reactions:
100
500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. No. of Reactions
A39059 100
A39060 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A39059 Fournisseur Applied BioSystems™ Code fournisseur A39059

Includes

4,5 mL billes de liaison 110 mL Solution de lavage I 55 mL Solution de lyse/liaison 12 mL Solution d’élution

Le kit d’isolation d’ADN magnétique MagMAX est une technologie de préparation d’échantillons à billes magnétiques évolutive et automatisable pour l’isolement de l’ADN génomique (ADNg) à partir de salive fraîche et stabilisée.

Le kit d’isolation d’ADN magnétique MagMAX est une technologie de préparation d’échantillons à billes magnétiques évolutive et automatisable pour l’isolement de l’ADN génomique (ADNg) à partir de salive fraîche et stabilisée. L’ADNg purifié obtenu est idéal pour diverses applications en biologie moléculaire en aval telles que la qPCR, le séquençage de nouvelle génération et l’analyse de microarrays. Tous les composants sont également disponibles à l’achat séparément.

Caractéristiques clés du kit d’isolation de l’ADN g de la salive MagMAX :
• Traiter jusqu’à 96 échantillons en 25 minutes avec 5 minutes de
• travail manuel Isoler l’ADN à partir de 200 μL –2 mL de salive à l’aide de protocoles simples dans SBS des plaques
• micro-titrées Sauter les étapes de normalisation des volumes d’échantillons et de tampons pour un traitement•
sans tracas Télécharger des scripts d’automatisation validés BindIt pour les systèmes

de purification KingFisher Duo Prime et KingFisher FlexIsoler l’ADN de la salive
stabilisée et fraîchement collectéeLe kit d’isolation d’ADNgDNA MagMAX isole l’ADNg à partir de 200 μL –2 mL de salive fraîchement prélevée ou stabilisée, prélevés à l’aide d’un dispositif de collecte de salive disponible dans le commerce (voir figure ci-dessous). La chimie d’isolation de l’ADNg de la salive MagMAX est compatible avec les Oragene™ dispositifs de collecte de salive provenant de l’ADN Genotek, le SalivaGard™ dispositif de collecte de salive de Biomatrica, et le GeneFiX™ dispositif de collecte d’ADN salive d’IsoHelix.

Le kit d’isolation d’ADNgDNA de Saliva MagMAX maximise les rendements d’ADNg en traitant des échantillons avec une solution innovante de lyse/liaison afin de lyser simultanément les cellules, dénaturer les protéines et capturer l’ADNg sur des billes de liaison magnétiques à haute capacité. La solution Wash I d’ADNg de saliva élimine les protéines, les détergents et autres impuretés de l’acide nucléique lié. L’ADNg est ensuite libéré des billes à l’aide d’une solution d’élution à faible TE.

Flux de travail rapides et sans tracas basés sur des billes magnétiques
Le kit d’isolation d’ADNgDNA salive MagMAX combine plusieurs étapes laborieuses de traitement d’échantillons en une seule étape afin de minimiser le temps et l’effort généralement requis par d’autres méthodes, sans compromettre le rendement et la pureté. Traiter simultanément une large gamme d’entrées de volume d’échantillons sans normalisation ni ajustement du volume des réactifs pour une préparation d’échantillon sans tracas. Il suffit d’adapter vos volumes d’entrée de salive à l’un des trois flux de travail standards (50 μL à 500 μL, jusqu’à 1 mL, jusqu’à 2 mL) et de suivre les instructions pour la préparation semi-automatisée des échantillons en utilisant les systèmes de purification KingFisher Duo Prime ou KingFisher Flex.

Optimisé pour les systèmes
de purification KingFisherLe MagMAX Saliva Isolation Kit d’Isolation d’ADN est optimisé pour une utilisation sur le KingFisher Duo Prime (Cat. No 5400110) et le KingFisher Flex à plus haut débit (cat. Non. 5400630) systèmes de purification. Les utilisateurs peuvent traiter jusqu’à 500 μL de salive dans des plaques micro-titer profondes à 96 puits à haut débit SBS grâce au système KingFisher Flex. Pour des lots d’échantillons plus petits, les utilisateurs peuvent traiter 12 échantillons à l’aide du système Duo Prime. Les volumes d’entrée d’échantillons plus importants (>500 μL et 1 –2 mL), qui sont plus difficiles à traiter, sont purifiés dans les plaques à puits profonds SBS de 24 puits de plus grande capacité pour 24 échantillons sur le Flex ou 6 échantillons sur le système Duo Prime. Les scripts logiciels d’instruments BindIt KingFisher pour tous les types d’échantillons ainsi que pour les systèmes Flex et Duo Prime peuvent être téléchargés ci-dessous et installés sur les instruments KingFisher.

Specifications

Content And Storage • 4,5 mL billes
• de liaison 110 mL Solution
• de lavage I 55 mL Solution
• de lyse/liaison 12 mL Solution d’élution

Format Équipement
Isolation Technology Bille magnétique
For Use With (Application) Séquençage de nouvelle génération, PCR
High-throughput Compatibility Protocoles manuels compatibles à haut débit, protocoles automatisés
No. of Reactions 100
Product Line MagMAX
Product Type Trousse d’isolement de l’ADNg de la salive
Quantity 100 réactions
Shipping Condition Température ambiante
Target ADN génomique
Test Time 25 min.
Show More Show Less

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.