missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Solution d’amplificateur ADN multi-échantillons Ultra 2.0
Description
Cette solution Enhancer est incluse dans le kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0. Il est disponible séparément pour les applications nécessitant plus de solution d’Enhancer que ce qui est fourni dans le kit.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Entreposez le produit à température ambiante. |
| Gamme de produit | MagMAX |
| Type de produit | Solution d’amplificateur ADN multi-échantillons Ultra 2.0 |
| Quantité | 45 mL |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.