missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution standard de plomb (0,1% de Pb) R, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 43028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Emballage:
Bouteille en polyéthylène naturelle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
43028 250 mL Bouteille en polyéthylène naturelle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 43028 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RI43028

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Solution de la norme EP

Identifiants chimiques

CAS 10099-74-8 , 7732-18-5
Formule moléculaire N2O6Pb
Poids moléculaire (g/mol) 331.20
Numéro MDL MFCD00011153
Clé InChI RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Nom de l’IUPAC λDinitrate à 2 dérivations(2+)
SOURIRES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Lead Standard Solution
Nom Remarque Réactif Shandon Nu-Clear
Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle
Notes sur la concentration ou la composition 0.1% Pb
CAS % minimum 98.0, 0.16
CAS % maximal 100.0, 0.16
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100 °C
Quantité 250 mL