missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huile de kit no 6 pour la répulsion à l’huile sur papier, réactifs

Numéro de catalogue. 01334865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01334865 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01334865 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur CK1967001C

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Huile de kit no 6 pour la répulsion à l’huile sur papier, réactif, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Identifiants chimiques

CAS 8001-79-4 , 108-88-3
Formule moléculaire C57H104O9
Poids moléculaire (g/mol) 933.45
Clé InChI ZEMPKEQAKRGZGQ-UHFFFAOYNA-N
Nom de l’IUPAC 1,3-bis[(12-hydroxyoctadéc-9-énoyl)oxy]propane-2-yl 12-hydroxyoctadec-9-énoate
SOURIRES CCCCCCC(O)CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC

Spécifications

Nom ou substance chimique Kit Oil #6 for Oil Repellency on Paper
Couleur Incolore
Niveau Réactif
Emballage Bouteille en verre
Gravité spécifique 0.8709
Quantité 1 L
Stérilité Non stérile
Forme physique Liquide