missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, avec un Shot™ MAX Efficiency™ DH5-T1α R E. coli

Numéro de catalogue. K452040
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 réactions
50 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
K452040 50 réactions
K452001 25 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. K452040 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K452040

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Topoisomerase I-activated pCR™2.1-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid

Conçu pour cloner des produits PCR directement à partir d’une réaction PCR en seulement 5 minutes

Ils utilisent un pCR™-TOPO vecteur avec un topoisomerase I lié covalentement pour le clonage rapide et les recombinants.

  • Porte-à-faux 3'-T pour la ligature directe de Taqproduits PCR amplifiés en -T
  • Choix des promoteurs T7 (pCR2.1-TOPO) ou T7 et SP6 (pCRII-TOPO) pour la transcription et le séquençage in vitro de l’ARN. Chaque vecteur contient également des sites d’amorce M13 avant et arrière pour le séquençage.
  • Les sites EcoR I flanquent le site d’insertion du produit PCR pour faciliter l’excision des inserts
  • Gènes de résistance à la kanamycine et à l’ampicilline pour votre choix de sélection chez E. coli
  • Dépistage facile des colonies bleu/blanc pour la sélection des recombinants

Clonage, clonage PCR

Spécifications

Souche bactérienne/de levure DH5α
Méthode de clonage TOPO-TA™
Contenu et stockage Boîte 1 :
• Tampon

• PCR
•
•
•
•
•

°


vectoriel
• Shot™ Electrocomp™
•
•

° • activé pCR™2.1-TOPO™ par topoisomérase Solution de sel dNTPs Modèle de contrôle M13 amorces avant et arrière Amorces PCR de contrôle Stockage d’eaustérile à -5 à -30 °C.Tous les réactifs sont stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés.Boîte 2 : Un plasmidede contrôle pUC19 à super-enroulement moyen chimiquement compétent ou E. coli E. coli entrepose à -68 à -85 °C.
Format Équipement
Gamme de produit One Shot (Un seul coup)
Type de produit Kit de clonage
Promoteur T7, SP6
Quantité 50 réactions
Vector Vecteurs de clonage TOPO-TA

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.