missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ DNase I
Description
Comprend
La DNase I est fournie sous forme d’un flacon contenant 20 000 unités à une concentration de 50-375U/μL.
- La DNase I (Désoxyribonucléase I) digère l'ADN simple et double brin en oligodésoxyribonucléotides contenant un phosphate 5'
- La ribonucléase a été réduite à des niveaux non détectables
- L’activité spécifique de la DNase I se situe typiquement entre 10 000 –et 25 000 unités/mg
Pour retirer l’ADN des préparations d’ARN, utilisez la DNase de grade d’amplification I (Mfr. No. 18068-015).
Extraction de l’ADN des préparations protéiques, traduction de l’ADN par Nick, génération de fragments aléatoires pour le séquençage didéoxy, PCR & PCR en temps réel, transcription inversée
Order Info
Conditions d’expédition : Glace mouillée
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 50 à 375 U/μL |
| Content And Storage | La DNase I est fournie sous forme d’un flacon contenant 20 000 unités à une concentration de 50 à 375 U/μl. À conserver au congélateur (de -5 °C à -30 °C). |
| Shipping Condition | Glace humide |
| Enzyme | DNase |
| Quantity | 20 000 U |
| Product Type | DNase I |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.