Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Insert for Shell Vial
Allow for maximum sample recovery and easier sample removal
$142.00
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Volume (Metric) | Material | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Volume (Metric) | Material | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
111011049
|
MilliporeSigma™ Supelco™
27408 |
0.05 mL | Glass |
chaque for $142.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- When used in conjunction with autosampler vials, these allow for maximum sample recovery and easier sample removal.
- Vial inserts (0.1 mL, clear glass conical (with bottom spring), 5 x 36 mm) allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials.
- Inserts should be chosen based on the inner diameter of the vial neck.