missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Kit d’amplification de l’ADN unicellulaire GenomiPhi™

Numéro de catalogue. 45500134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de réactions:
100
25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de réactions
45500134 25
45500135 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 45500134 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29108107

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Single Cell GenomiPhi Reaction buffer 1 x 275µL, Single Cell GenomiPhi Enzyme mix 1 x 25µL, Single Cell GenomiPhi Amplification mix 1 x 25µL, Single Cell GenomiPhi DTT Solution 1 x 100µL, Single Cell GenomiPhi Lysis buffer 1 x 100µL and Single Cell GenomiPhi Neutralisation buffer 1 x 100µL

Amplifier l’ADN du génome entier à partir d’une seule cellule. Cytiva Lifescience™ illustra™ Le kit d’amplification de l’ADN unicellulaire GenomiPhi™ combine les capacités uniques de la polymérase Phi29 avec une formulation optimisée pour amplifier l’ADN génomique de 1 à 1000 cellules sans interférence de fond.

  • Pour l’amplification du génome entier de l’ADN génomique à partir d’une seule cellule
  • Un procédé de nettoyage novateur supprime le fond, permettant une sensibilité jusqu’à 1 fg d’ADN d’entrée
  • Technologie simple de déplacement isotherne des brins (MDA) utilisant la polymérase d’ADN Phi29
  • Les amplifications peuvent être complétées en moins de 3 heures avec moins de 15 minutes de pratique
  • Optimisé pour favoriser la lyse cellulaire complète avec une dénaturation uniforme de l’ADN avant l’amplification
  • Temps de réaction : 2 à 4 heures
  • Taille moyenne du produit : >10 kb
Applications

Pour les réseaux SNP, séquençage de nouvelle génération, aCGH

Stockage recommandé

Entreposez le kit à -70 °C. Le mélange enzymatique doit être stocké à -70 °C; tous les autres composants peuvent être stockés à -20 °C


Spécifications

Contenu et stockage Entreposez le kit à -70 °C. Le mélange enzymatique doit être stocké à -70 °C; tous les autres composants peuvent être stockés à -20 °C.
Aperçu général Le kit d’amplification de l’ADN unicellulaire GenomiPhi combine les capacités uniques de la polymérase Phi29 avec une formulation optimisée pour amplifier l’ADN génomique de 1 à 1000 cellules sans interférence de fond.
Format Kit
Type de produit final illustra™ Kit d’amplification de l’ADN unicellulaire GenomiPhi™
À utiliser avec (application) Amplification de l’ADN génomique
Comprend Tampon de réaction unicellulaire GenomiPhi 1 x 275 μL, GenomiPhi mélange enzymatique unicellulaire 1 x 25 μL, mélange d’amplification unicellulaire GenomiPhi 1 x 25 μL, solution DTT unicellulaire GenomiPhi 1 x 100 μL, tampon de lyse unicellulaire GenomiPhi 1 x 100 μL et tampon de neutralisation unicellulaire GenomiPhi 1 x 100 μL
Nb de réactions 25
Type de produit illustra Kit d’amplification de l’ADN unicellulaire GenomiPhi
Taille >10kb
Durée du test 2 à 4 heures