missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Hydrogold Column Guard
Provides protection to the analytical column.
$200.72 - $319.38
Spécifications
| Diameter (Metric) Inner | 0.53 mm |
|---|---|
| Type | GC Guard Column |
| Quantity | 1 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|
03-251-719
|
Thermo Scientific™
26H500253 |
2 m |
chaque for $200.72
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
26H500553
|
Thermo Scientific™
26H500553 |
5 m |
chaque for $319.38
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Protects against column contamination caused by non-volatile materials, extending the column lifetime.Specifications
| 0.53 mm | |
| GC Guard Column | |
| 1 |