missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™ Nettoyage rapide des produits par PCR à haut débit
Description
- Le protocole de 14 minutes représente la moitié du temps des protocoles standards
- Nettoyage PCR à un tube - ajouter HT ExoSAP-IT le réactif Fast directement au produit PCR
- Récupération d’échantillon à 100% - aucune perte de produits PCR, peu importe la taille du fragment
- Stable à 4 °C pendant un mois
- Enlève l’excès d’amorces et de dNTP – n’interfère pas avec le séquençage des applications en aval, l’analyse SNP, l’extension d’une seule base, l’analyse des fragments
- Elle est idéale pour le nettoyage de produits par PCR à haut débit utilisant des plateformes de manipulation de liquides et des pipettes multi-canaux
- Plusieurs formats d’emballage (fioles, bandes à 8 tubes, plaques à 96 puits) assurent la facilité d’utilisation et la flexibilité dans la conception expérimentale
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | -20 °C |
| Format | Bande de 8 tubes, Plaque à 96 puits, Flacon |
| Final Product Type | Nettoyage rapide des produits par PCR à haut débit |
| For Use With (Application) | Pour le nettoyage de produits par PCR à haut débit, à l’aide de plateformes de manipulation de liquides et de pipettes multicanaux |
| No. of Reactions | 5000 réactions |
| Product Type | HT ExoSAP-IT™ Nettoyage rapide des produits par PCR à haut débit |
| Quantity | À l’unité |
| Test Time | 14 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.