missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Porte-cartouche de garde pour BIOshell™ la colonne de garde
Spécifications
Spécifications
| Type | Fused-Core Garde de la HPLC Holder |
| For Use With (Equipment) | Colonnes d’identification BIOshell de 4,6 mm, 3 mm et 2,1 mm |
| Material | Support en acier inoxydable (colonne de protection) |
| For Use With (Application) | HPLC |
| Product Line | BIOshell |
BIOshell est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC