missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gentian Violet, 2% (w/v), Ricca Chemical

Numéro de catalogue. p-3251715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 mL
500 mL
Emballage:
Natural Poly Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
32334 120 mL Natural Poly Bottle
323316 500 mL Natural Poly Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 32334 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 32334

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 548-62-9 , 7732-18-5
Formule moléculaire C25H30ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 407.986
Clé InChI ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Nom de l’IUPAC [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethylazanium;chloride
SOURIRES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]

Spécifications

Nom ou substance chimique Gentian Violet
CAS % minimum 96.0, 1.92
CAS % maximal 100.0, 2.0
Emballage Natural Poly Bottle
Solvant ou matrice Aqueous Solution
Couleur Violet
Quantité 120 mL