missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Seringues à aiguille fixe pour instruments GC

Numéro de catalogue. 03170511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μL
5 μL
10 μL
Calibre de l’aiguille:
23 à 26 G
26s G
23 G
25 G
26 G
À utiliser avec (équipement):
AI/AS1310, TriPlus, AS300, AS2000, AS200/AS800, AI/AS 1610 Autosampler
AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 Autosamplers
Autoéchantillonneurs AI/AS1310, TriPlus, AS3000, AI/AS 1610
CTC GC Instruments, autoéchantillonneurs AI/AS 1610
TriPlus RSH Échantillonneur automatique
TriPlus Échantillonneur automatique
TriPlus, AS2000, AI/AS 1610 Autosamplers
TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610 Autosampler
TriPlus, échantillonneur automatique AS2000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Calibre de l’aiguille À utiliser avec (équipement)
03170511 5 μL 26 G AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 Autosamplers
03170321 10 μL 25 G TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610 Autosampler
03170514 10 μL 23 à 26 G TriPlus, AS2000, AI/AS 1610 Autosamplers
35007104752 10 μL 26 G TriPlus, échantillonneur automatique AS2000
361011130 5 μL 26 G TriPlus Échantillonneur automatique
361011131 10 μL 23 G AI/AS1310, TriPlus, AS300, AS2000, AS200/AS800, AI/AS 1610 Autosampler
35007104760 10 μL 23 G TriPlus, échantillonneur automatique AS2000
365C3701 5 μL 23 G CTC GC Instruments, autoéchantillonneurs AI/AS 1610
03170300 10 μL 26 G CTC GC Instruments, autoéchantillonneurs AI/AS 1610
365D3711 10 μL 26 G CTC GC Instruments, autoéchantillonneurs AI/AS 1610
03170517 0,5 μL 23 G Autoéchantillonneurs AI/AS1310, TriPlus, AS3000, AI/AS 1610
365D2971 10 μL 23 G CTC GC Instruments, autoéchantillonneurs AI/AS 1610
365C0241 5 μL 26s G TriPlus RSH Échantillonneur automatique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Numéro de catalogue. 03170511 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 36500505

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Obtenez des résultats précis et reproductibles de ces seringues à aiguille fixe pour Thermo Scientific™ les Agilent autoéchantillonneurs GC.

Procurez-vous des seringues à aiguille fixe précises et reproductibles pour Thermo Scientific™ échantillonneurs Agilent automatiques GC. Choisissez parmi une variété de tailles, de types et de compatibilités d’autoéchantillonneurs. Elles sont disponibles en taille industrielle standard avec un dos à écailles blanches pour une lecture facile et des marquages résistants aux solvants.

  • Verre borosilicate avec brides métalliques
  • Les aiguilles et les pistons sont en acier inoxydable
  • Conception de seringue éprouvée sur le terrain
  • Pointe cône

Spécifications

Aperçu général 5uL; 26 écartements; 50 mm L; Pour AS3000, AS2000
Calibre de l’aiguille 26 G
Longueur (métrique) 50 mm
Type de produit Seringue GC Autosampler, aiguille fixe
Jetable Réutilisable
Volume (métrique) 5 μL
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille Base conique du porte pipette
À utiliser avec (équipement) AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 Autosamplers

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.