Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispenser
GREENER_CHOICE
Dose liquids from reagent bottles with dispensers that offer superior chemical and thermal resistance, and an ergonomic design that prevents work fatigue.
$1,695.92 - $2,794.94
Spécifications
Product Type Analog Bottletop Dispenser
Certifications/Compliance Individual calibration certificate with serial number
Channels 1
voir les spécifications
Produits 6
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Volume (Metric) Prix Quantity & Availability  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Volume (Metric) Prix Quantity & Availability  
14487200
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
4421120
0.2 to 1.0 mL
chaque for $2,251.48
Il en reste null
14487201
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
4421130
0.4 to 2.0 mL
chaque for $2,090.23
Il en reste null
14487202
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
4421140
1.0 to 5.0 mL
chaque for $2,090.23
Il en reste null
14487203
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
4421150
2.0 to 10.0 mL
chaque for $1,695.92
Il en reste null
14487204
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
4421160
5.0 to 30.0 mL
chaque for $2,794.94
Il en reste null
14487205
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
4421170
10.0 to 60.0 mL
chaque for $2,337.02
Il en reste null
Description
Description
Dose liquids from reagent bottles with Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispensers.
Features:
  • Excellent chemical and thermal resistance
  • Fully autoclavable†
  • Exact self-locking system in the volume setting
  • Dispensing head cap prevents dripping
  • Ergonomic design prevents work fatigue
  • Threaded suction hose for bubble-free suction
Note:
Limitations include HF, liquids that attack Halar, FEP or Hastelloy suspensions because solid particles might block the valves.
Warranty: 1 year
Spécifications
Spécifications
Analog Bottletop Dispenser
Individual calibration certificate with serial number
1
Videos
FDS
Documents
Documents
Note: Not for use on hot plates.