missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ferric Ammonium Sulfate, 0.0500 N, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. R3059000500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
Emballage:
Natural Poly Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
R3059000500 500 mL Natural Poly Bottle
R30590004A 4 L Natural Poly Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. R3059000500 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R3059000500A

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7783-83-7 , 7732-18-5 , 7664-93-9
Formule moléculaire FeH28NO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 482.18
Clé InChI LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097  
Nom de l’IUPAC iron(3+) ammonium dodecahydrate disulfate
SOURIRES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Ferric Ammonium Sulfate
Nom Remarque 0.0500 Normal
Fourchette de pourcentages d’essai 0.05000 ± 0.00005 N at 20°C
Emballage Natural Poly Bottle
Solvant ou matrice Aqueous Solution
Quantité 500 mL