Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ligature rapide de l’ADN
Description
Le kit de ligature rapide de l’ADN permet une ligature rapide à l’extrémité collante ou émoussée en seulement 5 minutes à température ambiante.
Le kit contient T4 de la ligase d’ADN et un tampon de ligature rapide 5X spécialement formulé, optimisé pour une ligature rapide et efficace de l’ADN. L’efficacité de la ligature rapide est égale à celle obtenue avec T4 la ligase d’ADN lors d’une ligature standard d’une heure. Le mélange de la réaction de ligature peut être utilisé directement pour la transformation bactérienne avec le TransformAid kit de transformation bactérienne ou avec d’autres procédures conventionnelles de transformation.
- Ligature rapide—de l’ADN collant ou à extrémité émoussée en seulement 5 minutes
- Un mélange de réaction pratique—peut être utilisé directement pour la transformation bactérienne
Recommandé dans les domaines suivants :
Expériences de clonage de routine; Clonage à bout émoussé; Construction de bibliothèques; Clonage d’assistants d’art.
Remarque :
Les souches bactériennes lyophilisées GM2163 (†M0099) et JM107 (†M0109) peuvent être fournies gratuitement sur demande, lors de tout achat. Avant l’électroporation, il est nécessaire d’inactiver T4 la ligase d’ADN (1) par extraction de chloroforme.
Spécifications
Spécifications
| Format | Équipement |
| Type d’échantillon | ADN |
| Enzyme | ADN Ligase |
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse par gel d’acides nucléiques |
| Type de produit | Kit de ligature rapide de l’ADN |
| Quantité | 150 réactions |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.