missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Étodolac

Numéro de catalogue. AC465720250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AC465720250 25 g
AC465720050 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC465720250 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465720250
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 41340-25-4
Molecular Formula C17H21NO3

Spécifications

Quantity 25 g
Melting Point 150,0 °C à 152,0 °C
Formula Weight 287.35
Chemical Name or Material Étodolac
Hazard Category Mot signal GHS : Danger
Hazard Statement Déclaration GHS H Toxique si avalée.

Provoque une grave irritation des yeux.

Precautionary Statement GHS P Statement Lavez soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée après manipulation.

SI ELLE EST AVALÉE : RINCE LA BOUCHE.

Ne provoquez PAS de vomissements.

Magasin fermé à clé.

Portez une protection pour les yeux ou le visage.

SI C’EST DANS LES YEUX : Rincez prudemment à l’eau pendant plusieurs minutes.

Enlève les lentilles de contact, si elles sont présentes et si c’est facile à faire.

Continue de rincer.

Si l’irritation oculaire persiste : Obtenez des conseils ou des soins médicaux.

Utilisation uniquement de la recherche RUO –