missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethylene Glycol Bis(2-nitrophenyl) Ether 98.0+%, TCI America™
Supplier: TCI America E10065G
Specifications
| Ethylene Glycol Bis(2-nitrophenyl) Ether | |
| 170°C | |
| C14H12N2O6 | |
| 5 g | |
| DEHTVRKGDUCXRF-UHFFFAOYSA-N | |
| 1-nitro-2-[2-(2-nitrophenoxy)ethoxy]benzene | |
| 394580 | |
| ≥98.0% (GC) |
| 51661-19-9 | |
| Yellow | |
| MFCD00024226 | |
| 1,2-bis o-nitrophenoxy ethane, 1,2-bis 2-nitrophenoxy ethane, 1-nitro-2-2-2-nitrophenoxy ethoxy benzene, ethylene glycol bis 2-nitrophenyl ether, 1,1'-ethane-1,2-diylbis oxy bis 2-nitrobenzene, bis 2-nitrophenoxy ethane, acmc-20a59z, 1,2-di o-nitrophenoxy ethane, 2,2'-ethylenedioxy bis 1-nitrobenzene, 2-nitro-1-2-2-nitrophenoxy ethoxy benzene | |
| [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1OCCOC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O | |
| 304.26 | |
| 304.26 | |
| Crystalline Powder |
Chemical Identifiers
| 51661-19-9 | |
| 304.26 | |
| DEHTVRKGDUCXRF-UHFFFAOYSA-N | |
| 394580 | |
| [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1OCCOC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O |
| C14H12N2O6 | |
| MFCD00024226 | |
| 1,2-bis o-nitrophenoxy ethane, 1,2-bis 2-nitrophenoxy ethane, 1-nitro-2-2-2-nitrophenoxy ethoxy benzene, ethylene glycol bis 2-nitrophenyl ether, 1,1'-ethane-1,2-diylbis oxy bis 2-nitrobenzene, bis 2-nitrophenoxy ethane, acmc-20a59z, 1,2-di o-nitrophenoxy ethane, 2,2'-ethylenedioxy bis 1-nitrobenzene, 2-nitro-1-2-2-nitrophenoxy ethoxy benzene | |
| 1-nitro-2-[2-(2-nitrophenoxy)ethoxy]benzene |
Safety and Handling
TSCA : No