missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Finition avec frit fixe de 1 μm pour TSKgel™ colonnes SuperH, vendue par MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111022351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
1 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Granulométrie
111022351 1 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111022351 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur 818254

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Replacement endfitting with integrated stainless steel frit designed for TSKgel™ SuperH columns.

  • Material: Stainless steel frit, fluorocarbon fitting
  • Frit size: 1 μm
  • Compatibility: TSKgel Super H columns
  • Technique: HPLC: suitable
  • Quantity: 1 per package

Spécifications

À utiliser avec TSKgel™ Colonnes SuperH
Comprend Frit en acier inoxydable
Granulométrie 1 μm
Taille des pores Not Applicable
Quantité 1 de chaque
Gamme de produit TSKgel
Matériau Fluorocarbones
Technique HPLC
Type de produit Endfitting

TSKgel est une marque déposée de Tosoh la société