missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ PureProteome™ Système de billes magnétiques Protein A/G Mix

Numéro de catalogue. LSKMAGAG02
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
LSKMAGAG02 2 x 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. LSKMAGAG02 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur LSKMAGAG02

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

un système puissant pour isoler les anticorps plus rapidement, plus facilement et avec une meilleure reproductibilité que jamais auparavant

Le PureProteome système de billes magnétiques Protein A/G Mix offre aux chercheurs la puissance de la combinaison des affinités de liaison des immunoglobulines de la protéine A et de la protéine G en un seul produit de billes magnétiques pratique, ce qui donne une meilleure compatibilité d’anticorps que la protéine A ou la protéine G seule.

  • Adapté à l’immunoprécipitation, à l’immunoprécipitation réticulée, à la purification des anticorps
  • Capacité de liaison : 2,3 –mg de IgG de lapin par mL de suspension
  • Haute capacité : Une chimie avancée combinée à une grande surface offre plus de sites de liaison pour les protéines
  • Résultats cohérents sans perte d’échantillon : Des particules visibles alors qu’elles adhèrent au côté du tube pour une aspiration rapide et facile ainsi qu’un retrait complet du tampon
  • Temps de traitement rapide : Les perles sont immobilisées en quelques secondes; Une cinétique accrue de la liaison perle-protéine permet des incubations plus courtes
  • Taille des particules : 10 μm

Spécifications

Type de produit Mélange protéiné A/G Bille magnétique
Quantité 2 x 1mL
Granulométrie 10 μm
Contenu et stockage 2° à 8 °C
À utiliser avec (application) Immunoprécipitation, immunoprécipitation réticulante, purification des anticorps
Matrice Billes magnétiques