missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EDTA Titrant, solution 0,01M, Macron Fine Chemicals™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | EDTA Titrant, 0.01M solution |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 860mg/mL |
| Poids de formule | 292.24 |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Cristaux |