missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Térephtalate disodique, 99+%

Numéro de catalogue. AA4294606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4294606 5 g
AA4294614 25 g
AA4294622 100 g
AA4294636 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. AA4294606 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04294606

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 10028-70-3 | C8H4Na2O4 | 210,096 g/mol

Le térephtalate disodique et ses divers dérivés sont synthétisés par chimie acide-base simple pour les matériaux anodes dans les batteries à ions Na. Elles présentent d’excellentes performances électrochimiques, incluant une faible capacité de décoloration sur 90 cycles, un potentiel redox idéal et d’excellentes performances de vitesse, ce qui en fait des candidats prometteurs pour les batteries à ions Na.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 10028-70-3
Formule moléculaire C8H4Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 210.096
Numéro MDL MFCD00013137
Clé InChI VIQSRHWJEKERKR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium terephthalate, terephthalic acid disodium salt, terephthalic acid, disodium salt, sodium terephthalate, unii-gi30zoc0oo, gi30zoc0oo, disodiumterephthalate, acmc-1bvw0, disodium terephthalate 5g, 1,4-benzenedicarboxylicacid, sodium salt 1:?
PubChem CID 82305
Nom de l’IUPAC disodium; Térephtalate
SOURIRES C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Disodium terephthalate
Quantité 5 g
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau.
Poids de formule 210.1
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre
EINECSNumber 233-075-5
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche