missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Disodium 2-Oxoglutarate 98.0+%, TCI America™
Supplier: TCI America K00075G
Specifications
| Disodium 2-Oxoglutarate | |
| White-Yellow | |
| MFCD00043347 | |
| disodium 2-oxoglutarate, unii-flp7p4rm46, disodium 2-oxopentanedioate, flp7p4rm46, pentanedioic acid, 2-oxo-, disodium salt, 2-oxoglutaric acid disodium salt, 2-ketoglutaric acid disodium salt, alpha-ketoglutaric acid sodium salt, disodium ? ketoglutarate, disodium oxoglurate | |
| C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
| 190.062 | |
| 190.06 | |
| Crystalline Powder |
| 305-72-6 | |
| C5H4Na2O5 | |
| 5 g | |
| YBGBJYVHJTVUSL-UHFFFAOYSA-L | |
| disodium;2-oxopentanedioate | |
| 31040 | |
| ≥98.0% (T) |
Chemical Identifiers
| 305-72-6 | |
| 190.062 | |
| YBGBJYVHJTVUSL-UHFFFAOYSA-L | |
| 31040 | |
| C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| C5H4Na2O5 | |
| MFCD00043347 | |
| disodium 2-oxoglutarate, unii-flp7p4rm46, disodium 2-oxopentanedioate, flp7p4rm46, pentanedioic acid, 2-oxo-, disodium salt, 2-oxoglutaric acid disodium salt, 2-ketoglutaric acid disodium salt, alpha-ketoglutaric acid sodium salt, disodium ? ketoglutarate, disodium oxoglurate | |
| disodium;2-oxopentanedioate |
Safety and Handling
RTECSNumber : SA0454700
TSCA : Yes