missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-sorbitol, anhydre, réactif de culture cellulaire, ≥98%, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN19474201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN19474201 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN19474201 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0219474201

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le D-sorbitol, anhydre, réactif de culture cellulaire, ≥à 98% est utilisé pour induire le stress osmotique.

  • Utilisé pour le lavage des sphéroplastes et pour la mise au point isoélectrique afin de minimiser le flux endoosmotique dans les gels d’agarose.
  • Peut être utilisé pour induire un stress osmotique.

Identifiants chimiques

CAS 50-70-4
Formule moléculaire C6H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, glucarine, diakarmon, multitol, sorbilande
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924

Spécifications

Point de fusion 230 °F
Densité 1,49 g/cm3 à 59 °F
pH 7.0
Point d’ébullition Très haut
Point d’éclair 542 °F
Quantité 1 kg
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 2 750 000 mg/L à 30 °C
Rotation optique −4 à 0 ° (c=2, eau)
Pression de vapeur 9,9X10-9 mm Hg à 25 °C
Pourcentage de pureté ≥98%
Niveau Grade de culture cellulaire
Forme physique Poudre
Conductivité <20,0 μS/cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication, et ne doivent pas être utilisés directement sur l’être humain.