missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ Kit d’amplification PCR CLA GlobalFiler™

Numéro de catalogue. A65909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Réactions 200 x 25 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A65909 Réactions 200 x 25 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A65909 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A65909

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le kit d’amplification PCR CLA (Cell Line Authentication) GlobalFiler simplifie l’étape d’amplification lors de l’authentification des lignées cellulaires.

The CLA (Cell Line Authentication) GlobalFiler PCR Amplification Kit simplifies the amplification step during authentication of cell lines. GlobalFiler PCR amplification kits are 6-dye, 24-locus short tandem repeat (STR) analysis kits that combine maximum compatibility with global databasing loci standards with dramatically reduced amplification time and superior discrimination power, enabling labs with improved overall efficiency. GlobalFiler kits are backed by best-in-class global training, service, and support. This kit includes GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0, a five-dye-labeled, high-density size standard for the reproducible sizing of fragment analysis data.

Le kit d’amplification PCR CLA (Cell Line Authentication) GlobalFiler simplifie l’étape d’amplification lors de l’authentification des lignées cellulaires. GlobalFiler Les kits d’amplification PCR sont des kits d’analyse STR à 6 colorants et 24 lieus à répétitions courtes en tandem qui combinent une compatibilité maximale avec les normes globales de loci de base de données, avec un temps d’amplification considérablement réduit et une puissance de discrimination supérieure, permettant aux laboratoires une efficacité globale améliorée. GlobalFiler Les kits sont soutenus par une formation, un service et un soutien mondiaux de premier ordre. Ce kit comprend GeneScan la 600 LIZ Size Standard v2.0, une norme de taille haute densité étiquetée à cinq colorants pour la dimensionnisation reproductible des données d’analyse de fragments.

Les caractéristiques du kit d’amplification PCR CLA GlobalFiler incluent :

  • Kit d’analyse STR à 6 colorants, 24 locs, compatible avec toutes les normes de loci de base de données de toutes les lignées cellulaires
  • Compatibilité maximale avec les normes globales de loci de base de données
  • Temps d’amplification réduit et puissance de discrimination supérieure
  • Taille standard incluse pour faciliter l’achat
  • Compatible avec SeqStudio les analyseurs génétiques 3730/xL, 3500/xL et SeqStudio Flex (8 et 24 capillaires)

L’authentification de lignées cellulaires utilisant des kits d’analyse en tandem court (STR) peut être utilisée à la fois pour l’authentification d’échantillons humains (HSA) et l’analyse d’échantillons mixtes (MSA). En HSA, il est nécessaire de vérifier le profil ADN de l’échantillon pour vérifier la contamination croisée ou le mélange d’échantillons, ou pour effectuer une vérification de qualité. Car MSA il est nécessaire de décomposer la présence de plusieurs contributeurs dans un échantillon (chimérisme) par l’identification de plusieurs génotypes d’ADN dans l’échantillon.

Spécifications

Contenu et stockage • GlobalFiler Norme de taille du kit
• d’amplification PCR GS Liz600

Méthode de détection Électrophorèse sur gel
Forme Liquide
Format Kit
Performance de la PCR pour les régions riches en GC Élevée
Méthode PCR PCR au point final
Polymérase AmpliTaq Gold™ Polymérases d’ADN
Vitesse de réaction 60 min.
Technique Analyse STR (Short Tandem Repeats)
À utiliser avec (équipement) SeqStudio Flex™ Analyseurs génétiques 3500, SeqStudio™ 3730xl
Type de kit Multicomposantes
Étiquette ou colorant LIZ, FAM, NED, PET, VIC
Quantité Réactions 200 x 25 μL
Espèces Humain
Classe d’organismes cibles Cellules humaines
À utiliser avec (application) Génotypage, Analyse cellulaire
Cible de purification ADN génomique
Format de réaction Mélange maître
Type d’échantillon ADN génomique
Matériau de départ Culture de lignées cellulaires
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.