missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Celastrol

Numéro de catalogue. AC468345000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC468345000 500 mg
AC468341000 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC468345000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 468345000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 34157-83-0
Formule moléculaire C29H3804

Spécifications

Nom ou substance chimique Celastrol
Quantité 500 mg
Point de fusion 203,0 °C
Poids de formule 450.62
Hazard Category Mot signal GHS : Danger
Hazard Statement Déclaration GHS H Toxique si avalée.

Precautionary Statement GHS P Statement Lavez soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée après manipulation.

SI ELLE EST AVALÉE : RINCE LA BOUCHE.

Ne provoquez PAS de vomissements.

Magasin fermé à clé.

RUO – Usage réservé à la recherche