missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CCF2-FA (acide libre)

Numéro de catalogue. K1034
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
K1034 100 μg
K1027 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. K1034 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K1034

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CCF2-FA (acide libre)

CCF2-FA (Acide libre) est un substrat de transfert d’énergie par résonance de fluorescence (FRET) qui consiste en un noyau de céphalosporines reliant la B7-hydroxycoumarine à la fluorescéine. Ce produit est destiné à être utilisé comme substrat de bêta-lactamase dans un GeneBLAzer™ test cellulaire.

GeneBLAzer™ Les tests cellulaires utilisent typiquement les formes esters membranaires (CCF2-AM et CCF4-AM) des substrats fluorescents de bêta-lactamase chargés négativement, CCF2 et CCF4. Ces esters lipophiles pénètrent facilement dans la cellule, où le clivage causé par les estérases cytoplasmiques endogènes les convertit rapidement en leur forme chargée négativement, les piégeant ainsi dans le cytosol.

CCF2-FA est essentiellement le substrat CCF2 sans les esters présents dans la version AM. Le CCF2-FA est dé-estérifié et utilisé dans les applications de lysat cellulaire, contournant la charge à travers la membrane cellulaire et les étapes de dé-estérification. Les lysats cellulaires sont la méthode privilégiée pour les applications utilisant des cellules contenant une paroi cellulaire. CCF2-FA peut aussi servir de contrôle pour acquérir les spectres d’excitation et d’émission pour CCF2-AM et CCF4-AM.

Spécifications

Perméabilité cellulaire Insignifié par la cellule
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30 °C).
Méthode de détection Fluorescence
Forme Poudre
Gamme de produit GeneBLAzer
Quantité 100 μg
Substrat CCF2-FA
Propriétés de substrat Substance chimique
Type de substrat Substrat bêta-lactamase
Shipping condition (Condition d'expédition) Approuvé pour l’expédition sur glace humide ou sèche

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.