missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Milieu Calmoduline Sepharose™ 4B

Numéro de catalogue. 45000092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
45000092 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 45000092 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17052901

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisation pour la purification de protéines ayant une affinité pour la calmoduline, une protéine régulatrice hautement conservée impliquée dans de nombreux processus cellulaires dans les cellules eucaryotes. Calmoduline Sepharose™ 4B Medium offre une purification en une seule étape.

  • Adapté à la purification par affinité en tandem (TAP) des complexes protéiques
  • Purification des protéines régulées par la calmoduline à partir de toutes les cellules eucaryotes
  • Pour la purification en une seule étape des protéines natives de liaison à la calmoduline

Spécifications

Concentration du ligand 0,9 à 1,3 mg de calmoduline/mL
Méthode de couplage du ligand Activation du bromure de cyanogène
Matrice 4% Agarose
Granulométrie 90 μm
pH 4 à 9
Quantité 10 mL
Contenu et stockage 2 °C à 8 °C
À utiliser avec (application) Pour la purification de protéines ayant une affinité pour la calmoduline, une protéine régulatrice hautement conservée impliquée dans de nombreux processus cellulaires dans les cellules eucaryotes
Ligand Calmoduline