missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcium Sulfate Solution R, Saturated, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. R18234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 mL
500 mL
Emballage:
Natural Poly Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
R18234 120 mL Natural Poly Bottle
182316 500 mL Natural Poly Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. R18234 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 18234

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 10101-41-4 , 7732-18-5
Formule moléculaire CaH4O6S
Poids moléculaire (g/mol) 172.16
Numéro MDL MFCD00149625
Clé InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
Nom de l’IUPAC calcium dihydrate sulfate
SOURIRES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Calcium sulfate solution
Niveau EP
Emballage Natural Poly Bottle
Quantité 120 mL