missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Composé CA(PEG)8 Carboxy-PEG-Amine

Numéro de catalogue. PI26122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI26122 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI26122 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26122

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CA(PEG)n : acides aminés pégylés sous la forme carboxy-PEG-amine; avec 4 à 24 unités de polyéthylène glycol; pour des applications de pégylation en surface et en molécule.

Thermo Scientific™ Pierce Les composés CA(PEG)n sont des acides aminés pégylés sous la forme de carboxy-PEG-amine, où n correspond à 4 à 24 unités de polyéthylène glycol, et sont utiles pour diverses applications de pégylation de surface et de molécule.

CA(PEG)n est l’abréviation d’un ensemble de composés possédant des entretoises de polyéthylène glycol (PEG) avec des terminus carboxy (-COOH) et amino (-NH2). Les molécules non ramifiées, hydrophiles et de longueur discrète, prennent la forme de carboxy-PEGn-Amine, où l’indice “n” désigne 4, 8, 12 ou 24 unités d’éthylène glycol. Le carboxyle et l’amine primaire de chaque composé fournissent des cibles spécifiques pour la réticulation et d’autres méthodes de conjugaison, rendant ces composés utiles comme réactifs de PEGylation.

Points clés :

  • Réactifs de PEGylation entièrement caractérisés avec des longueurs de chaîne PEG définies; molécules de poids moléculaire discret pour assurer la constance des performances dans les applications de modification des protéines
  • Fourni sous forme d’une série de 4, 8, 12 et 24 unités d’éthylène glycol, permettant d’optimiser les procédures de modification pour une application spécifique tout en conservant tous les avantages associés à la PEGylation des protéines
  • L’espaceur PEG offre des avantages uniques, notamment une stabilité accrue, une tendance réduite à l’agrégation et une immunogénicité réduite
  • Permet le marquage ou la réticulation spécifique au site impliquant des amines primaires ou des groupes carboxyle sur des protéines ou des surfaces
  • Des instructions faciles à suivre augmentent les chances d’un résultat réussi

Informations de commande :

Noms alternatifs : Acide aminé dPEG; Acide amino-PEG carboxylique; Carboxy-PEO-amine

Compatible avec :

Composés méthyl-PEG-amine, MA(PEG)n; Autres types de réactifs de PEGylation

Spécifications

Réactivité chimique Amine
Contenu et stockage Conserver desséché à 4 °C. Expédié à température ambiante.
Type d’étiquette Groupes conjuguants, polyéthylène glycol (PEG)
Groupement réactif Amine, acide carboxylique, amine primaire
Séparateur 8 unités d’éthylène glycol
Forme Liquide
Quantité 100 mg
Solubilité Eau
Type de produit Composé d’amine

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.