missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromocrésol vert, réactif ACS (Sultone) non soluble dans l’eau, réactifs

Numéro de catalogue. 01336783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01336783 100 g
01336782 10 g
01336781 1 g
01336780 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 01336783 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur C6105500100C2

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Bromocrésol vert, réactif ACS (Sultone) non soluble dans l’eau, ACS, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Identifiants chimiques

CAS 76-60-8 , 7732-18-5
Formule moléculaire C21H14Br4O5S
Poids moléculaire (g/mol) 698.01
Clé InChI FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bromocresol blue, Bromcresol Green, Bromcresol Blue
Nom de l’IUPAC 3,3-bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
SOURIRES CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C(O)C(Br)=C1C

Spécifications

Nom ou substance chimique Bromocresol Green, ACS Reagent (Sultone) not water soluble
Emballage Bouteille en verre
Gravité spécifique 0.79
Couleur Brun à jaune
Quantité 100 g
Forme physique Solide
Niveau ACS