missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

bis-Tris, ≥99%, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN10103825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN10103825 25 g
ICN10103880 100 g
ICN10103890 500 g
ICN10103891 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. ICN10103825 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0210103825

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Présente un très faible décalage de la constante de dissociation par rapport à la température

  • Tampon zwitterionique
  • Agent tampon
  • Poudre blanche

Identifiants chimiques

CAS 6976-37-0
Formule moléculaire C8H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 209.242
Clé InChI OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
Nom de l’IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SOURIRES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO

Spécifications

Nom ou substance chimique bis-Tris
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Molecular Biology
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Type de solution Buffer
Fourchette de pourcentages d’essai >99%
Synonyme 2, 2-bis(Hydroxymethyl)-2, 2', 2,2-bis(Hydroxymethyl)-2,2',2”-nitrilotriethanol
Poids de formule 209.2
Pourcentage de pureté ≥99%
Niveau Biochemical
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats