missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 colonnes HPLC

Numéro de catalogue. 72105254630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Diamètre (métrique)
72105254630 250 mm 4.6 mm
03050864 250 mm 2.1 mm
72105151030 150 mm 1 mm
72105152130 150 mm 2.1 mm
72105102130 100 mm 2.1 mm
72105052130 50 mm 2.1 mm
03051652 100 mm 1 mm
72105014001 10 mm 4 mm
72105011001 10 mm 1 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Numéro de catalogue. 72105254630 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 72105254630

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisez cette silice à large pore de 300Å pour la séparation de petites à moyennes protéines et d’autres biomolécules.

Séparer les peptides petits à moyens avec Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 colonnes LC.

  • 300 Å pores pour une performance maximale avec les biomolécules
  • Phase stationnaire à haute capacité de pointe
  • Reproductibilité, efficacité et durée de vie exceptionnelles de la colonne
  • Excellent pour les séparations LC/MS

Spécifications

Format de la colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4.6 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression maximale 400 bars (5 800 psi)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Taille des pores 300 Å
Surface 100 m²/g
Température 60 °C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produit BioBasic
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse Ultrapure
Taux de carbone 9%
Type de colonne Phase inverse
Désactivé Oui
Phase Phase inverse
Matériau Stainless Steel
Technique Bio-LC
Type de produit Colonne analytique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.