Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ ADN polymérase avec tampon I
Description
AmpliTaq Gold L’ADN polymérase avec tampon I est une forme chimiquement modifiée d’ADN AmpliTaq polymérase nécessitant une activation thermique. L’enzyme modifiée est fournie à un état inactif et, lors de l’activation thermique, le modificateur est libéré de façon permanente, régénérant ainsi l’enzyme active. L’amplification par PCR à démarrage à chaud qui en résulte offre une sensibilité, une spécificité et un rendement accrus par rapport aux techniques PCR conventionnelles.
AmpliTaq Gold L’ADN polymérase peut être activée partiellement ou complètement lors d’une phase de chaleur pré-PCR, ou peut être laissée à s’activer lentement de manière à libération prolongée pendant les étapes de dénaturation du cycle thermique. Avec ou sans étape limitée d’activation thermique initiale, l’enzyme active est libérée lentement pendant le cycle thermique pour correspondre à la concentration du modèle et augmenter la spécificité. Le rendement d’un produit spécifique augmente car les réactifs ne sont pas gaspillés dans la formation de produits non intentionnels.
Caractéristiques
- Enzyme chimique à démarrage à chaud automatisée pour augmenter la spécificité, la sensibilité et le rendement
- L’activation thermique à libération prolongée améliore la sensibilité dans les amplifications à faible nombre de copies
- Une PCR multiplex réussie permet d’économiser du temps et des réactifs
- Inclut GeneAmp 10X PCR Buffer I avec 15 mM de MgCl2
- La technologie à démarrage à chaud réduit le risque de contamination biologique
Remarques
- Pour de meilleures performances AmpliTaq Gold , la polymérase ADN 360 est purifiée par un procédé de séparation propriétaire supplémentaire afin d’éliminer les séquences d’ADN bactérien contaminantes de la préparation enzymatique.
- Lorsqu’elle est utilisée avec le tampon 360 Gold amélioré, cette enzyme ultra-pure réduit les faux positifs, amplifie les séquences cibles de bas niveau et favorise l’amplification de divers modèles.
Order Info
Conditions d’expédition : Glace sèche
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 5 U/μL |
| Content And Storage | • AmpliTaq Gold ADN polymérase (5 U/μL), tampon PCR I 25 x 200 μL • 10X (avecMgCl 2), stockage 100 x 1,5 mL à -15 °C à -30 °C. |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Faible |
| Polymerase | AmpliTaq Gold Polymérases d’ADN |
| Reaction Speed | Standard |
| Exonuclease Activity | 5' - 3' |
| Product Type | ADN polymérase avec tampon I |
| Quantity | 25 x 1 000 unités |
| Shipping Condition | Glace sèche |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.