Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ ADN polymérase 360

Description
Comprend
AmpliTaq 360 DNA Polymerase is supplied at 5U/μL with 10X AmpliTaq 360 PCR Buffer, 25mM M2Cl2, and 360 GC Enhancer. Typically, 1.5mL of each of AmpliTaq 360 Buffer, 25mM MgCl2, and 360 GC Enhancer is supplied with each 250U of enzyme. Storage Buffer Enzyme is supplied in 20mM Tris, pH 9.0, 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5% (w/v) Tween 20, 50% (v/v) glycerol. Source: Recombinant, modified form of the Thermus aquaticus DNA polymerase gene expressed in E. coli. All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.
L’ADN Applied Biosystems polymérase AmpliTaq360, lorsqu’elle est utilisée avec le nouveau tampon 360 amélioré AmpliTaq et l’amplificateur optionnel 360 GC, amplifie une vaste gamme de contextes de séquences d’ADN. Comparée à la polymérase à ADN originale AmpliTaq , AmpliTaq la polymérase à 360 ADN est purifiée par un procédé de séparation propriétaire supplémentaire qui réduit les séquences d’ADN bactérien contaminantes provenant de la préparation enzymatique. Cette enzyme ultra-pure réduit les faux positifs, amplifie les séquences cibles de faible niveau et, combinée au kit tampon propriétaire AmpliTaq 360, favorise l’amplification de divers modèles, y compris ceux provenant des génomes bactériens et humains.
Caractéristiques
- Optimisé pour la plus large gamme de cibles, du quotidien au difficile
- Sensibilité et rendement inégalés
- Amplificateur GC leader sur le marché pour une amplification robuste de séquences riches en GC
- Obtient les données de séquençage de la plus haute qualité
Remarques
- DreamTaq L’ADN polymérase est recommandée pour une performance PCR supérieure.
Order Info
Approuvé pour expédition à température ambiante ou sur glace humide
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 5 U/μL |
| Contenu et stockage | Plusieurs paquets de : • AmpliTaq 360 ADN polymérase (5 U/μL), tampon PCR 10X μ • AmpliTaq 360 L, 1,5 mL • 25 mMMgCl 2, 1,5 mL • 360 GC Enhancer, 1,5 mL à stocker à -15 °C à -25 °C. Le produit est garanti jusqu’à 12 mois, selon la date d’expiration. |
| Format | Enzyme autonome |
| Performance de la PCR pour les régions riches en GC | Moyens |
| Polymérase | AmpliTaq ADN polymérase 360 |
| Vitesse de réaction | Standard |
| Activité de l’exonucléase | 5' - 3' |
| Type de produit | Polymérases d’ADN |
| Quantité | 25 x 1000 unités |
| À utiliser avec (application) | Standard PCR |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.