missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Poudre de Protéinase K

Numéro de catalogue. AM2544
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AM2544 500 mg
AM2542 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AM2544 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM2544

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La protéinase K du champignon Engyodontium album est une protéase sérine non spécifique utile pour la digestion générale des protéines.

Proteinase K from the fungus Engyodontium album is a non-specific serine protease that is useful for general digestion of proteins.

Proteinase K Remains Active:

  • Over a wide pH range (optimal activity between 6.5 and 9.5)
  • Under denaturing conditions (e.g. the presence of SDS or urea)
  • In the presence of metal chelating agents (e.g. EDTA)
  • At comparatively high temperatures (optimum digestion temperature is 65°C)

Applications:
Removal of endogenous nucleases during the preparation of DNA and RNA; preparation of tissue sections for in situ hybridization.

Performance and Quality Testing:
Endodeoxyribonuclease and exodeoxyribonuclease assays; liquid form tested for absence of RNase activity.

Unit Definition:
One mAnson unit is described as that amount of enzyme that liberates 1 μmole of Folin-positive amino acid within one minute at 37°C using hemoglobin as a substrate.

Order Info

Conditions d’expédition : Glace sèche

Spécifications

Espèces hôtes T. album
Emballage Flacon
Contenu et stockage Conservez la poudre sèche dans un dessiccant à –20 °C.
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Quantité 500 mg
Type de produit Protéinase K
Gamme de produit Ambion

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.