missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Réactifs RT en vrac Cells-to-C
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 4391852C
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
2500 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
4391852C 2500 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 4391852C Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4391852C

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Mélange enzymatique RT 20X, tampon RT 2X

Les réactifs RT en vrac T Cells-to-Csont des versions disponibles séparément, en grande quantité, des réactifs utilisés pour la transcription inverse dans le TaqMan™ kit T des cellules d’expression géniquevers C™ (mélange enzymatique RT 20X et tampon RT 20X).

Les réactifs RT en vrac T Cells-to-Csont des versions disponibles séparément, en grande quantité, des réactifs utilisés pour la transcription inverse dans le TaqMan™ kit T des cellules d’expression géniquevers C™ (mélange enzymatique RT 20X et tampon RT 20X). Ces réactifs sont suffisants pour 2500 réactions RT. Lorsqu’ils sont combinés au réactif de lyse en vrac Cells-to-CT , ces réactifs peuvent être facilement intégrés dans des applications automatisées à haut débit.

Spécifications

Concentration 20X
Content And Storage • Mélange enzymatique RT 20X, conserver à -20 °C
• tampon 2X RT, stocker à 4 °C
Form Liquide
Product Line Cellules-to-CT
Product Type Réactifs de synthèse de l’ADNcM
Quantity 2500 réactions
Shipping Condition Glace sèche
No. of Reactions 2500 réactions

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.