missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha,4-Diméthylstyrène, couteau. avec 4-tert-butylcatéthol

Numéro de catalogue. AAH3173922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH3173922 100 g
AAH3173906 5 g
AAH3173914 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAH3173922 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H3173922
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 1195-32-0 | C10H12 | 132,21 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1195-32-0
Formule moléculaire C10H12
Poids moléculaire (g/mol) 132.21
Numéro MDL MFCD00036510
Clé InChI MMSLOZQEMPDGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-4-prop-1-en-2-yl benzene, dehydro-p-cymene, 2-p-tolylpropene, 4-isopropenyltoluene, 4-methylisopropenylbenzene, 2-p-methylphenyl propene, p-cymenene, p,alpha-dimethylstyrene, p-alpha-dimethylstyrene, 1-isopropenyl-4-methylbenzene
PubChem CID 62385
SOURIRES CC(=C)C1=CC=C(C)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique alpha,4-Dimethylstyrene
Nom Remarque stabilisé avec du 4-tert-butylcatéthol
Densité 0.872
Point d’ébullition 186 °C à 189 °C
Point d’éclair 63 °C (145 °F)
Indice de réfraction 1.509
Quantité 100 g
Nom de l’IUPAC 1-méthyl-4-prop-1-en-2-ylbenzène
Poids de formule 132.21
Hazard Category H227-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335-H227
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Combustible liquid.
Precautionary Statement P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
EINECSNumber 214-795-9
TSCA Oui
Recommended Storage Conserver au froid

RUO – Usage réservé à la recherche